Få mere at vide
Nicorandil, Mikromol™
Artikelnummer. 30052574
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052574 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052574 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0924.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Nicorandil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicorandil
CAS 65141-46-0
Analyt- eller komponentnavne Nicorandil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
SMIL [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn 2-(pyridin-3-carbonylamino)ethylnitrat
Molekylvægt (g/mol) 211.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 211,0593 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.