Få mere at vide
Nicorandil, LoGiCal
Artikelnummer. 30458049
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458049 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458049 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0924.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicorandil
CAS 65141-46-0
Analyt- eller komponentnavne Nicorandil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 N3 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nicorandil, 3-Pyridinecarboxamide, N-[2-(nitrooxy)ethyl]- (9CI), 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Dancor, Ikorel, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate, N-(2-Hydroxyethyl)nicotinamide nitrate ester, N-(2-Nitrooxyethyl)nicotinamide, Perisalol, SG 75, Sigmart, U 64417
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
Løsningstype Fedt
SMIL [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn 2-(pyridin-3-carbonylamino)ethylnitrat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 211.17
Mængde 10 mg
Formel vægt 211,0593 g/mol