Få mere at vide
Nicoboxil, Mikromol™
Artikelnummer. 17932936
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17932936 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17932936 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3800.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nicoboxil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nicoboxil
CAS 13912-80-6
Analyt- eller komponentnavne Nicoboxil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12H17NO3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid 2-butoxyethyl ester, Nicotinic acid, 2-butoxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethanol, 2-butoxy-, nicotinate (8CI), 2-Butoxyethyl nicotinate, Nicoboxil, Nicotinic acid beta-butoxyethyl ester, beta-Butoxyethyl nicotinate
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-2-3-7-15-8-9-16-12(14)11-5-4-6-13-10-11/h4-6,10H,2-3,7-9H2,1H3
SMIL CCCCOCCOC(=O)c1cccnc1
IUPAC navn 2-butoxyethyl pyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Mængde 100 mg
Formel vægt 223.1208 g/mol