Få mere at vide
Nicoboxil, Mikromol™
Beskrivelse
Nicoboxil
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicoboxil |
| CAS | 13912-80-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nicoboxil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12H17NO3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid 2-butoxyethyl ester, Nicotinic acid, 2-butoxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethanol, 2-butoxy-, nicotinate (8CI), 2-Butoxyethyl nicotinate, Nicoboxil, Nicotinic acid beta-butoxyethyl ester, beta-Butoxyethyl nicotinate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3/c1-2-3-7-15-8-9-16-12(14)11-5-4-6-13-10-11/h4-6,10H,2-3,7-9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCOCCOC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 2-butoxyethyl pyridine-3-carboxylate |
| Vis mere |