Beskrivelse
- Den bruges til at studere Wnt/Frizzled-1 signalvejen.
- Det bruges til at hæmme transkription og DNA-binding af NF-B i AML-celler κ og til at inducere apoptose.
- Det er effektivt mod cestoder, der smitter mennesker.
- Niclosamid afkobler oxidativ fosforylering i bændelormen.
- Den hæmmer mitokondriel oxidativ fosforylering af parasitære helminter.
- Den hæmmer NF-B-vejen κ i akut myelogen leukæmi (AML) celler.
- Niclosamid hæmmer transkriptionen og DNA-bindingen af NF-Bκ.
- Den blokerer tumornekrosefaktorinduceret IκB-fosforylering α , translokation af p65 og ekspression af NF-B-regulerede gener i AML-celler κ. Den øger ROS-niveauerne for at inducere apoptose i AML-celler.
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 225 °C til 233 °C |
| Farve | Grøn-gul |
| Tab ved tørring | ≤0.5% |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 2820605 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol:acetone [1:1] (50 mg/ml). |
| Damptryk | Meget lavt ved stuetemperatur |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Not Available |
| Vis mere |