Få mere at vide
Niclosamide Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Niclosamide Monohydrate |
| CAS | 73360-56-2 |
| Molekylær formel | C13 H8 Cl2 N2 O4 . H2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-, hydrate (1:1), Benzamide, 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxy-, monohydrate (9CI), Niclosamide monohydrate, 5-Chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2O4.H2O/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15;/h1-6,18H,(H,16,19);1H2 |
| SMIL | O.Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-2-hydroxybenzamide;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 345.135 |
| Formel vægt | 343.997 |