Få mere at vide
Buerkle™ Forniklet messing Gastight Barrel Connector til Barrel Pump
Shop alle Bürkle produkter
Til brug med:
Tøndepumpe i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Den gastætte tønde skruesamling forhindrer farlige gasser i at slippe ud af tønden
- R 2 tommer ståltøndegevind, kontraventil med tilslutning 1/8 tommer.
- Forniklet messing, tætninger af FKM
- Beholdertilslutningerne gør dekantering endnu nemmere og sikrere med deres mere sikre forbindelse til tønder
- Konnektorerne sikrer pumpen i cylinderen, muliggør en lodret positionsændring og muliggør den nødvendige luftudskiftning
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Forhindrer at farlige gasser slipper ud |
| Inkluderer | Kontraventil med tilslutning 1/8 tommer. |
| Til brug med | Tøndepumpe i rustfrit stål |
| Type | Tønde skruesamling |
| Materiale | Forniklet messing, FKM (tætninger) |