Få mere at vide
Nickelous Chloride, 6-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickelous Chloride |
| Navn note | 6-Hydrate |
| CAS | 7791-20-0 |
| Fysisk form | Crystals |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | NiCl2·6H2O |
| Formel vægt | 237.71 |
| Grad | BAKER ANALYZED™ Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Specifik vægtfylde | 1L = 3.55kg |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H372-Forårsager organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.