Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickelous Carbonate |
| CAS | 3333-67-3 |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | CNiO3 |
| MDL nummer | MFCD00011144 |
| Synonym | nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3 |
| InChI nøgle | ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | [Ni++].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC navn | nickel(2+);carbonate |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.