Få mere at vide
Nickelous Carbonate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518054 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15518054 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Artikelnummer. 15518054 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 276401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickelous Carbonate
CAS 3333-67-3
Fysisk form Powder
Mængde 500 g
Molekylær formel CNiO3
MDL nummer MFCD00011144
Synonym nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
InChI nøgle ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Ni++].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn nickel(2+);carbonate
Molekylvægt (g/mol) 118.70
PubChem CID 18746
Formel vægt 118.7
Grad BAKER ANALYZED™ Reagent
Emballage Poly Bottle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.