Få mere at vide
Nikkeltråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11381458
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
5cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381458 5 cm 5cm
11301468 25 cm 25cm
11391458 100 cm 100cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11381458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010928.BQ
Request Bulk or Custom Format
Form: ca. 28,0 g/m | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray wire
Tæthed 8.908g/cm3 at 20°C
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.995% (Metals basis)
Form Wire