Få mere at vide
Nikkeltråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, annealed, 99,98% (metalbasis)
Artikelnummer. 11384808
Skift visning
Mængde:
2 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
2m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384808 10 m 10m
11374808 2 m 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043134.G6
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel wire
Navn note 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, glødet, temper: blød
Mængde 10 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈28,0 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.98%