Få mere at vide
Nikkeltråd, 2,0 mm (0,08 tommer) diameter, annealed, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11337777
Skift visning
Mængde:
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11337777 5 m 5m
11327777 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014188.G5
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 28,0 g/m, Temper: blød | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå
Tæthed 8,908 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 5 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Form Wire