Få mere at vide
Nickel wire, 2.0mm (0.08in) dia, annealed, 99.5% (metals basis)
Mængde:
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver gray |
| Mængde | 25 m |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99.5% (Metals basis) |
| Form | Wire |