Få mere at vide
Nickel wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis) Artikelnummer.: 11360388
Nickel wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11360388
500 cm, 500cm
Mængde:
25 cm
100 cm
500 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
500cm
Artikelnummer. 11360388
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043762.CC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia.
Mængde 500 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈7.0g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerX15K008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/02/2025 Artikelnummer043762.CC,043762.BU,043762.BY
PartinummerY04K066 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/12/2024 Artikelnummer043762.CC,043762.BU,043762.BY
PartinummerW24K005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/12/2024 Artikelnummer043762.CC,043762.BU,043762.BY
PartinummerU16K012 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/10/2024 Artikelnummer043762.CC,043762.BU,043762.BY
PartinummerR05I040 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/05/2022 Artikelnummer043762.CC,043762.BU,043762.BY
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Nickel wire, 1.0mm (0.04in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis) >