Få mere at vide
Nikkeltråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, hård, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11324078
Skift visning
Mængde:
10 m
50 m
Pakningsstørrelse:
10m
50m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324078 10 m 10m
11334078 50 m 50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041361.G6
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Mængde 10 m
Lugt Odorless
Vægt ≈7.0g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%