Få mere at vide
Nikkeltråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, annealed, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11331468
Skift visning
Mængde:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331468 100 cm 100cm
11311468 25 cm 25cm
11321468 5 x 100 cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010929.BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.33 DKK
    2195.65 DKK / 100cm
    Spare 244.68 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel wire
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, glødet
Mængde 100 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈7,0 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic