Få mere at vide
Nickel wire, 0.63mm (0.025in) dia, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048202
Mængde:
100 m
25 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
Artikelnummer. 11320699
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 000223.G9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel wire
Navn note 0.63mm (0.025 in.) dia.
Mængde 25 m
Lugt Odorless
Vægt ≈2.8g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.7%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel wire
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i