Få mere at vide
Nikkeltråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, annealed, 99,5% (metalbasis)
Artikelnummer. 11361308
Skift visning
Mængde:
5 m
25 m
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
500m
5m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11361308 500 m 500m
11351308 5 m 5m
11331308 25 m 25m
11341308 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11361308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010250.H9
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 1,75 g/m, Temper: blød | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå tråd
Mængde 500 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Form Wire