Få mere at vide
Nikkeltråd, 0,38 mm (0,015 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301318
Skift visning
Mængde:
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
500m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301318 100 m 100m
11311318 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010253.H4
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-02-0 | Molekylformel: Ni | Molekylvægt: 58,69 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel wire
Navn note 0,38 mm (0,015 tommer) diameter.
Mængde 100 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,01g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%