Få mere at vide
Nikkeltråd, 0,15 mm (0,006 tommer) dia, udglødet, Nikkel 200, ca. 99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1000 m
250 m
Pakningsstørrelse:
1000m
250m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver gray wire |
| Mængde | 1000 m |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | approx.99%, Nickel 200 (Metals basis) |
| Form | Wire |