Få mere at vide
Nikkeltråd, 0,15 mm (0,006 tommer) dia, udglødet, Nikkel 200, ca. 99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338938
Mængde:
1000 m
250 m
missing translation for 'unitSize'
1000m
250m
Product Code. 11338938
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 041785.H7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca.0,16g/m Temperering: blød
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray wire
Tæthed 8.908g/cm3 at 20°C
Mængde 250 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde approx.99%, Nickel 200 (Metals basis)
Form Wire