Få mere at vide
Nickel wire, 0.025mm (0.001in) dia, hard, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051179
Mængde:
1 m
25 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
1m
25cm
50cm
Artikelnummer. 11318608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040672.BU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel wire
Navn note 0.025mm (0.001 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Mængde 25 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.0044g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.98%