Få mere at vide
Nikkeltråd, 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, hård, 99,98 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11328608
Skift visning
Mængde:
25 cm
50 cm
1 m
Pakningsstørrelse:
1m
25cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328608 1 m 1m
11318608 25 cm 25cm
11308608 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040672.G1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel wire
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, hård, temperer: som tegnet
Mængde 1 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,0044g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.98%