Få mere at vide
Nikkeltråd, 0,01 mm (0,0004 tommer) dia, hård, 99,98 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Høj temperatur og korrosionsbestandige materialer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel wire |
| Navn note | 0,01 mm (0,0004 tommer) diameter, hård, temperer: som tegnet |
| CAS | 7440-02-0 |
| Mængde | 1 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,0007 g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Ni |
| MDL nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
| Vis mere |