Få mere at vide
Nickel tungsten oxide, 99.9% (metals basis excluding Co), Co <100ppm
Beskrivelse
Nikkelwolframoxid bruges som fotokatalysatorer, sensorer og dielektriske fugtresonatorer. Det betragtes som et nyt katodemateriale til asymmetriske superkondensatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel tungsten oxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis eksklusive Co), Co< 100 ppm |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 306.53 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Lugt | Odorless |