Få mere at vide
Nickel tungsten oxide, 99.9% (metals basis excluding Co), Co <100ppm
Artikelnummer. 11384777
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384777 25 g 25g
11394777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041826.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14177-51-6 | NiO4W | 306.529 g/mol
Nikkelwolframoxid bruges som fotokatalysatorer, sensorer og dielektriske fugtresonatorer. Det betragtes som et nyt katodemateriale til asymmetriske superkondensatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14177-51-6
Molekylær formel NiO4W
Molekylvægt (g/mol) 306.529
MDL nummer MFCD00016268
InChI nøgle QLTKZXWDJGMCAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel tungstate, nickel tungsten tetraoxide, nickel tungsten oxide niwo4, nickel 2+ dioxido dioxo tungsten, nickel 2+ ion tungstate, dioxido dioxo tungsten; nickel 2+
PubChem CID 84240
IUPAC navn dioxido(dioxo)wolfram;nikkel(2+)
SMIL [O-][W](=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel tungsten oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis eksklusive Co), Co< 100 ppm
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 306.53
Procent renhed 99.9%