Få mere at vide
Nickel tin oxide dihydrate
Beskrivelse
Det bruges som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel tin oxide dihydrate |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 261.43 (225.40 Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |