Få mere at vide
Nickel tin oxide dihydrate
Artikelnummer. 11358248
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358248 100 g 100g
11368248 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039452.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12035-38-0 | NiO3Sn | 225.40 g/mol
Det bruges som en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12035-38-0
Molekylær formel NiO3Sn
Molekylvægt (g/mol) 225.40
MDL nummer MFCD00054011
InChI nøgle SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nickel stannate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel tin oxide dihydrate
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 261.43 (225.40 Anhydrous)