Få mere at vide
Nikkel Thinfoil, 0,01 mm (0,0004 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11455080
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11455080 50 x 50 mm Hver
11378717 25 x 25 mm 25mm
11368717 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455080 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035817.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.76 DKK
    585.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.11 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Thinfoil
Navn note 0,01 mm (0,0004 tommer) tyk, ikke certificeret nålehulsfri
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,055g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%