Få mere at vide
Nikkel Thinfoil, 0,01 mm (0,0004 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis)
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Thinfoil |
| Navn note | 0.01mm (0.0004 in.) thick, Not certified pinhole free |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.055g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |