Learn More
Nikkel tyndfolie, 0,0125 mm (0,000492 in.) tyk, 99% (metalbasis eksklusive Co), Co nominel 0,8%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7050193
Click to view available options
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Unit Size:
25mm
Hver
Product Code. 11328717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035814.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nickel
SMIL [Ni]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nickel Thinfoil
Navn note 0.0125mm (0.000492 in.) thick, Not certified pinhole free
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.07g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metals basis excluding Co), Co nominal 0.8%
Procent renhed 99.8%