Få mere at vide
Nikkel tyndfolie, 0,0125 mm (0,000492 in.) tyk, 99% (metalbasis eksklusive Co), Co nominel 0,8%, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Thinfoil |
| Navn note | 0.0125mm (0.000492 in.) thick, Not certified pinhole free |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.07g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis eksklusive Co), Co nominel 0,8 % |
| Procent renhed | 99.8% |