Få mere at vide
Nikkel tyndfolie, 0,0025 mm (0,0001 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410331
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11410331
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040714.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Thinfoil
Navn note 0.0025mm (0.0001 in.) thick, Not certified pinhole free
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.014g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%