Få mere at vide
Nickel sulfide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059862
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15472317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045498.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nikkelsulfid bruges som halvledermateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12035-51-7
Molekylær formel NiS2
Molekylvægt (g/mol) 122.81
MDL nummer MFCD00016267
InChI nøgle HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel iv sulphide
PubChem CID 131675689
IUPAC navn disulfanylidennikkel
SMIL S=[Ni]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel sulfide
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3077
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99%