Få mere at vide
Nickel sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407665
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11485040
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035661.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12035-72-2 | Ni3S2 | 240.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12035-72-2
Molekylær formel Ni3S2
Molekylvægt (g/mol) 240.20
MDL nummer MFCD01711880
InChI nøgle YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432
PubChem CID 22833473
SMIL S=[Ni][Ni][Ni]=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel sulfide
Smeltepunkt 797°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water(0,00735g/L at 20°C).
IUPAC navn disulfanylidentrinikkel
Formel vægt 240.19
Udseende Black powder