Få mere at vide
Nikkelsulfat hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30415222
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30415222 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30415222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN9010635G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel(II) Sulfate Hexahydrate
CAS 10101-97-0
Mængde 5 g
Molekylær formel 6 H2 O . Ni . O4 S
Synonym Nickel Sulfate Hexahydrate, Sulfuric acid','nickel(2+) salt','hydrate (1:1:6), Sulfuric acid','nickel(2+) salt (1:1)','hexahydrate (8CI,9CI), Nickel monosulfate hexahydrate, Nickel sulfate (NiSO4) hexahydrate, Nickel sulfate hexahydrate, Nickel sulfate hydrate (NiSO4.6H2O), Nickel(2+) monosulfate hexahydrate, Nickel(2+) sulfate hexahydrate, Nickel(II) sulfate hexahydrate
InChI formel InChI=1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.O.O.[Ni+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn nikkel(2+); sulfat; Hexahydrat
Molekylvægt (g/mol) 262.848
Formel vægt 261.95