Få mere at vide
Nikkelstandardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Ni i 2-5% HNO3
Artikelnummer. 10226780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10226780 100 ml 100ml
10583941 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10226780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196151000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    180.00 DKK
    150.65 DKK / 100ml
    Spare 29.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel standard solution
Navn note 1 mg/ml Ni i 2% HNO3
Emballage Plastflaske
CAS 7440-02-0, 13478-00-7, 7697-37-2, 7732-18-5
CAS min % 1.9, 96.9
CAS Max % 2.1, 97.1
Tæthed 1.0320g/mL
Specifik vægtfylde 1.032
Fysisk form Krystaller, krystallinsk pulver og/eller klumper
Molekylær formel Ni
Koncentration 990 til 1010 μg/ml Ni i 2 til 5% HNO3 (20 °C)
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Farve Grøn
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ni]
IUPAC navn nikkel
Molekylvægt (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:28112
Formel vægt 58.69
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel standard solution, 1 mg/ml Ni in 2-5% HNO3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H350i-Kan fremkalde kræft ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.