Få mere at vide
Cole-Parmer™ Labspatler i nikkel/rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
16,51 cm
18,1 cm
20,32 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Designet til præcis prøveudtagning af pulvere eller salte. Spartler i nikkel/rustfrit stål kommer i en række forskellige endestile.
- Nikkel/SS Lab spatler
- Fås med glaseret eller spejlfinish
- Let at rengøre
- Flere størrelser og tyler, der passer til en række forskellige laboratoriebehov
- Pakke med 3
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 3 Pk. |
| Form | Runde ende |
| Produkttype | Laboratoriespatel |
| Længde (engelsk) | 7.125 tommer. |
| Materiale | Rustfrit stål (304), nikkel |
| Håndtag Type | Runde ende |
| Længde (metrisk) | 18,1 cm |