Få mere at vide
Nikkelforstøvningsmål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Akkumuleringen af strålingsfejl i krystalgitteret af nikkel i løbet af bestråling fører til en stigning i metalforstøvningsudbyttet fra overfladen af korn, hvilket gør det sammenligneligt med sputteringsudbyttet fra det intergranulære område. Disse resulterer i udvikling af de tunge ion-accelerationsfaciliteter og til højenergi-tung-ion-doping af dybe lag i halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel sputtering target |
| Navn note | 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| CAS | 7440-02-0 |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Ni |
| MDL nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
| Synonym | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |