Få mere at vide
Alfa Aesar™ Nickel sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 15444815
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444815 1 Ea. Hver
1 options
Artikelnummer. 15444815 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. 040877.KS
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel sputtering target
Navn note 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-02-0
Mængde 1 Ea.
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metals basis)
Molekylær formel Ni
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ni]
IUPAC navn nickel
Molekylvægt (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Procent renhed 99.99%