Få mere at vide
Nikkelforstøvningsmål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424815
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424815 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15424815 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040875.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-02-0
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ni
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ni]
IUPAC navn nikkel
Molekylvægt (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Procent renhed 99.99%