Få mere at vide
Nickel spheres, silver coated, -250 mesh, Ni typically 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11331329
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11331329
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013793.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel spheres
Navn note Silver coated
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Ag; 85:15 wt%
Mængde 25 g
Maskestørrelse −250 Mesh
Lugt Odorless
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8% (typically)