Få mere at vide
Nikkelopløsning til ICP , 1 g/L, HNO 3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12913464 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12913464 100 ml 100ml
12923464 250 ml 250ml
12933464 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12913464 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 038 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 DKK
    351.99 DKK / 100ml
    Spare 128.01 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HNO3
Koncentration 1 g/L
Mængde 100 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for ICP. Nickel (Ni) 1000mg/l in HNO3 2% (S 038)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i