Få mere at vide
Nikkel-slug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel slug |
| Navn note | 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde |
| Mængde | 25 Slugs |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,8 g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.98% |