Få mere at vide
Nickel slug, 3.175mm (0.125in) dia x 6.35mm (0.25in) length, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11304418
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11304418
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042332.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.45g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.995%
Grad Puratronic