Få mere at vide
Nikkel-slug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, Puratronic™, 99,995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11324418
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324418 50 g 50g
11334418 10 g 10g
11344418 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324418 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042333.18
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,22 g/slug | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå snegl
Tæthed 8,908 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,995% (metalbasis)
Form Slug
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel slug
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel