Få mere at vide
Nikkel på silica-alumina, katalysator
Artikelnummer. 11347448
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347448 25 g 25g
11327448 5 g 5g
11337448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031276.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Modermælkserstatning: 66 ±5% Ni | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Nikkel på Silica-Alumina Catalys produkter bruges ofte som den mest effektive måde at katalysere organiske reaktioner på. Det bruges også i R D, &fremstilling af kemikalier, farmaceutiske produkter og mellemprodukter. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sort
Navn note på silica-alumina, katalysator
Udseende Sort katalysatorpulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Form Pulver
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand.