Få mere at vide
Nikkel på silica-alumina, katalysator
Description
Nikkel på Silica-Alumina Catalys produkter bruges ofte som den mest effektive måde at katalysere organiske reaktioner på. Det bruges også i R D, &fremstilling af kemikalier, farmaceutiske produkter og mellemprodukter. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Farve | Sort |
| Navn note | på silica-alumina, katalysator |
| Udseende | Sort katalysatorpulver |
| Tæthed | 320 til 400 kg/kubiktommer ved 20 °C |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand. |