Få mere at vide
Nikkelkugle, 3-25mm (0,1-0,98 tommer), 99,95+% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Sølvgrå skud |
| Mængde | 5 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | >99,95% (metalbasis) |
| Form | Skudt |