Få mere at vide
Nikkelstang, 5 mm (0,2 tommer) diameter, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11330048
Skift visning
Mængde:
50 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
150mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330048 150 mm 150mm
11320048 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330048 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042835.DO
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel rod
Navn note 5 mm (0,2 tommer) diameter.
Mængde 150 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,75 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic