Få mere at vide
Nikkelstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, annealed, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11397087
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
150 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
150cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397087 150 cm 150cm
11317097 10 cm 10cm
11307097 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011453.BZ
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel rod
Navn note 12,7 mm (0,5 tommer) i diameter, glødet
Mængde 150 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈11,3 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%